1.50333
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
TM=["LiChrosorb"] C18 HPLC column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrosorb®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 55000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): 1.0 - 2.0