1.50117-M
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm × 4 mm, LiChroCART™ Guard Cartridge
Synonym(e):
Chiral HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Chiradex® LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L45
Produktlinie
ChiraDex®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule L × ID
0.4 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Cyclodextrin bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
chiral
Lagertemp.
no temp limit