Wichtige Dokumente
14-778-M
Sigma-Aldrich
PP5, aktiv
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw 83.8 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... PPP5C(5536)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Protein ist eine Serin/Threonin-Phosphatase, die ein Mitglied der Familie der katalytischen Untereinheit von Proteinphosphatase ist.
Proteine dieser Familie sind an durch reversible Phosphorylierung an Serin und Threoninresten regulierten Signalwegen beteiligt;
viele dieser Signalwege sind an der Regulation von Zellwachstum und -differenzierung beteiligt. Das Produkt dieses
Gens ist an Signalwegen als Reaktion auf Hormone oder Zellstress beteiligt und erhöhte Werte dieses Proteins können mit der Entwicklung von Brustkrebs in Zusammenhang stehen. Alternatives Spleißen führt zu mehreren Transkriptvarianten.
Produktherkunft: N-terminal GST-markierte, rekombinante humane PP5 von voller Länge, die in E. coli-Zellen exprimiert wird.
Verpackung
Auch in einer 250-μg-Größe, Katalognr.14-778M, und als Bulk-Ware, Katalognr. 14-778-K, erhältlich.
Qualität
Regelmäßig durch die Freisetzung von Phosphat aus dem Substrat 6,8-Difluor-4-methylumbelliferylphosphat (DiFMUP) beurteilt.
Physikalische Form
Aufgereinigte Glutathion-Agarose.
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable