14-751-M
Abl (Q252H) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged recombinant human Abl, residues 27-end containing the Q252H mutation. For use in Kinase Assays.
About This Item
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Spezifische Aktivität
1089 U/mg
Mol-Gew.
Mw 121 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Konzentration
51% (Coomassie staining, SDS-PAGE)
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Stoffwechsel
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable