1.46785
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten
IsoBag®, Tween®, Lecithin, DPTE Beta Bag with 190 mm beta-port, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, single packed of, suitable for air monitoring
Synonym(e):
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle Plus, TSA, Soybean Casein Digest Agar, Isolator Settle plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; irradiated
Form
plate
Leistungsmerkmale
rapid transfer port
Zusammensetzung
Lecithin
Tween®
Hersteller/Markenname
IsoBag®
Verpackung
single packed of
Plattendurchm.
90 mm
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100®
Eignung
bacteria
molds
yeasts
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2