Direkt zum Inhalt
1.46470
Lösung A – Gebrauchsfertige Spüllösung
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 10 bottles
Synonym(e):
Flüssigkeit A nach US, Spüllösung, Waschlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106214
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Red flip cap with septum, ready-to-use
packaging
pack of 10 bottles
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.1
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Spüllösung A ist eine Waschlösung, die für Sterilitätsprüfungen wässriger Lösungen oder löslicher Feststoffe mittels Membranfiltration geeignet ist. Die Flüssigkeit kann in Kombination mit geeigneten neutralisierenden oder inaktivierenden Substanzen gegen vorhandene Antibiotika eingesetzt werden.
Application
Spüllösung A wird bei der Sterilitätsprüfung wässriger Lösungen oder wasserlöslicher pharmazeutischer Produkte mittels Membranfiltration verwendet.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Anforderungen der Arzneibücher zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem Umfeld-kontrollierten Produktionszentrum gemäß ISO 9001 gefertigt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)