1.46457
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Flaschen & Röhrchen
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonym(e):
CASO-Agar, Casein-Soja-Pepton-Agar, Trypton-Soja-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar EP + USP
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
USP
Qualitätsniveau
Beschreibung
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Verpackung
box of 6 bottles
single packed of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH-Wert
7.3
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
Lagertemp.
2-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gebrauchsfertige Medien
- Flaschen mit Schraubkappe
- Geeignet für Plattengussverfahren
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2