Merck
1.46366
Millipore
SDB, gebrauchsfertig
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, screw cap with septum, box of 10 bottles
Synonym(e):
Sabouraud-Dextrose-Bouillon, Sabouraud-Flüssigmedium, SDB
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.1
USP 62
Qualitätsniveau
Beschreibung
For the cultivation and isolation of yeasts, molds, & dermatophytes; Suitable for sterility testing
Sterilität
sterile
Form
liquid (ready-to-use)
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
box of 10 bottles
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH-Wert
5.6
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Sabouraud-Dextrose-Bouillon (SDB) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung von Hefen, Schimmelpilzen und Dermatophyten. Der hohe Dextrosegehalt und der niedrige pH-Wert fördern das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen, während das Wachstum von Bakterien gehemmt wird. Darüber hinaus wird die Bildung von Sporen (Konidien und Sporangien) sowie die Pigmentbildung von Hefen und Schimmelpilzen durch das Medium gefördert.
Anwendung
Sabouraud-Dextrose-Bouillon (SDB) wird für die Kultivierung und Isolierung von Hefen, Schimmelpilzen und Dermatophyten verwendet. Das Medium ist für die mikrobiologische Untersuchung nicht steriler Produkte und für die Bestimmung der fungistatischen Aktivität pharmazeutischer Produkte geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2