Merck
1.46360
Millipore
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalz-Peptonwasser, gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.13
Qualitätsniveau
Beschreibung
For microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
single packed of 90 mL (in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
250 mL
Flaschenvolumen
90 mL , filling volume
pH-Wert
7.0
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
Allgemeine Beschreibung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wurde für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten entwickelt. Der geringe Pepton-Gehalt zusammen mit Phosphatpuffer und Natriumchlorid in der Lösung erhalten die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen, ohne ihr Wachstum zu unterstützen.
Anwendung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wird für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten wie Lösungen für die Probenvorbereitung und -verdünnung sowie für Waschlösungen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Arzneibuchkommission zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch sich die Präzision erhöht und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable