Wichtige Dokumente
1.46185
Millipore
Lactose TTC A. w. Tergitol-7
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Lagertemp.
20-25°C
Eignung
Escherichia coli
Anwendung
Nachweis und Auszählung von E. coli & coliformen Bakterien in Wasserproben, Membranfiltrationstechnik
Verpackung
90-mm-Platte (20 oder 120 Platten pro Packung)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable