Wichtige Dokumente
14-555-M
Sigma-Aldrich
Alk-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant human ALK, residues 1058-end, for use in Kinase Assays.
Synonym(e):
Anaplastische Lymphomkinase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 63.8 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: ZELLSIGNALISIERUNG
Produktquelle: durch Baculovirus in Sf21-Zellen exprimiert.
Die anaplastische Lymphomkinase (ALK) ist ein Mitglied der Insulinrezeptor-Superfamilie der Rezeptor-Tyrosinkinasen. Das ALK-Gen ist auf dem humanen Chromosom 2p23 lokalisiert und weist eine hohe Ähnlichkeit mit der Leukozyten-Tyrosinkinase (LTK) auf. ALK besteht aus drei Domänen: einer extrazellulären Domäne, die für die Ligandenbindung verantwortlich ist, einer Transmembrandomäne, die die Zellmembran umspannt, und einer zytoplasmatischen Domäne, in der die Tyrosinkinaseaktivität stattfindet. Die Domäne der zytoplasmatischen Tyrosinkinase von ALK spielt eine wichtige Rolle bei den mit dem Gen assoziierten Krankheitspathologien. Innerhalb der Struktur befinden sich zwei kurze konservierte β-Stränge (β7–β8), die den Großteil der katalytischen Reste enthalten. ALK in voller Länge wird während der Embryogenese spezifisch im sich entwickelnden zentralen und peripheren Nervensystem exprimiert und ist mit dem Gleichgewicht von Zellproliferation und Zelldifferenzierung assoziiert.
Anwendung
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Zielprotein: ALK
Ziel-Unterfamilie: Die anaplastische Lymphomkinase (ALK) spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Neuronen. Die Bindung des Liganden an seine extrazelluläre Domäne löst die Aktivierung der Tyrosinkinase aus, die wiederum den MAPK (Mitogen-aktivierte Proteinkinase)-Signalweg aktiviert. Die ALK-Fusionsproteine induzieren die Aktivierung verschiedener Signalwege, einschließlich PLC-γ (Phospholipase-C-Gamma) und Ras/ERK1/2 (Ras/extrazelluläre signalregulierte Kinase-1/2), die zur Zellproliferation beitragen, während der JAK/STAT (Januskinase/Signal Transducers and Activators of Transcription)-Signalweg und der PI3K/Akt (Phosphoinositid-Kinase B)-Signalweg das Zellüberleben ermöglichen. Bemerkenswert ist, dass ALK in verschiedenen humanen Tumoren und Zelllinien, wie z. B. Lymphomen, Neuroblastomen und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, überexprimiert wird.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von IGF-1Rtide beurteilt
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -70 °C ab Versanddatum 6 Monate haltbar
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
ALK a novel lymphoma-associated tumor antigen for vaccination strategies.
Passoni, Lorena and Gambacorti-Passerini, Carlo
Leukemia & Lymphoma, 44, 1675-1681 (2003)
Anaplastic lymphoma kinase proteins in growth control and cancer.
Pulford, K, et al.
Journal of Cellular Physiology, 199, 330-358 (2004)
Anaplastic lymphoma kinase (ALK): structure, oncogenic activation, and pharmacological inhibition
Roskoski R Jr
Pharmacological Research, 68(1), 68-94 (2013)
Mechanism for the activation of the anaplastic lymphoma kinase receptor
Reshetnyak AV, et al.
Nature, 600(7887), 153-157 (2021)
Mechanistic insight into ALK receptor tyrosine kinase in human cancer biology
Hallberg B and Palmer RH
Nature Reviews. Cancer, 13(10), 685-700 (2013)