14-511-M
Aurora A-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant full-length human Aurora A, for use in Kinase Assays.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 46.9 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Am N-Terminus His6-markierte humane Aurora A von voller Länge.
Produktherkunft: in Sf21-Zellen exprimiert
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Forschungskategorie
Metabolismus
Metabolismus
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: AGC
Zielprotein: Aurora A
Verpackung
Auch in einer 250-μg-Größe erhältlich, Katalognr.14-511M – Preis und Verfügbarkeit bitte telefonisch erfragen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von Kemptid beurteilt
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.