14-484-M
PKCα Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length human PKCα, containing N-terminal His6 tag. For use in Kinase Assays.
Synonym(e):
PRKCA, Protein kinase C alpha type
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Produktlinie
Upstate®
Spezifische Aktivität
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Haltbarkeit
1 yr
Mol-Gew.
Mw 78 kDa
Aufgereinigt durch
(Ni2+/NTA-agarose)
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Hinterlegungsnummer
(FUNCTION: SwissProt: P17252 # PKC is activated by diacylglycerol which in turn phosphorylates a range of cellular proteins. PKC also serves as the receptor for phorbol esters, a class of tumor promoters. )
NM_002737.2
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PRKCA(5578)
Allgemeine Beschreibung
Protein Target: PKCα
Target Sub-Family: AGC
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable