Wichtige Dokumente
14-477-M
Sigma-Aldrich
Cdk5/p35-Protein, aktiv, 10 µg
Active complex of recombinant full length human Cdk5 containing & N-terminal His6-tag & recombinant full-length human p35 containing an N-terminal GST-tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 34 kDa (cdk5)
Mw 61 kDa (p35 with GST-tag)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Komplex aus einer rekombinanten humanen Cdk5 von voller Länge mit einem N-terminalen His6-Tag und rekombinantem humanem p35 von voller Länge mit einem N-terminalen GST-Tag
Produktherkunft: Beide werden durch Baculovirus in Sf21-Insektenzellen exprimiert
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: CMGC
Zielprotein: CDK5/p35
Verpackung
Auch in einer 250-μg-Größe erhältlich, Katalognr.14-477M - Preis und Verfügbarkeit bitte telefonisch erfragen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von Histon H1 beurteilt
Physikalische Form
Ni-NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ward G Walkup et al.
The Journal of biological chemistry, 290(8), 4908-4927 (2014-12-24)
synGAP is a neuron-specific Ras and Rap GTPase-activating protein (GAP) found in high concentrations in the postsynaptic density (PSD) fraction from the mammalian forebrain. We have previously shown that, in situ in the PSD fraction or in recombinant form in
Ward G Walkup et al.
eLife, 5 (2016-10-21)
SynGAP is a Ras/Rap GTPase-activating protein (GAP) that is a major constituent of postsynaptic densities (PSDs) from mammalian forebrain. Its α1 isoform binds to all three PDZ (PSD-95, Discs-large, ZO-1) domains of PSD-95, the principal PSD scaffold, and can occupy