137666
Ethylene Glycol Emprove® Evolve
CIP (cleaning in place)
Arzneimittelherstellung
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
CIP (cleaning in place)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.053 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
410 °C
Expl.-Gr.
3.2-15.3 %
Verunreinigungen
≤0.00002% Chloride (CI)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
pH-Wert
6-7.5 (20 °C, 100 g/L)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-14--10 °C
Übergangstemp.
flash point 111 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
- 1376661000: 1 L
- 1376669025: 25 L
- 1376669950: 950 L
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - open cup
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich