Wichtige Dokumente
126593
Sigma-Aldrich
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, RIA- und ELISA-Qualität
Synonym(e):
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, RIA- und ELISA-Qualität
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Qualität
RIA grade
Assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤3.0 ash
≤5.0% moisture
Farbe
off-white
Löslichkeit
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
Kationenspuren
heavy metals: ≤10 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, RIA- und ELISA-Qualität ist ein gereinigtes Plasmaprotein, das als Stabilisierungsmittel und als Trägerprotein eingesetzt wird. Es wird unter nicht-denaturierenden Bedingungen durch Modifikation des Cohn-Verfahrens und Hitzeschockbehandlung mit Caprylsäure hergestellt.
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein α-helikales, nicht glykosyliertes, globuläres Protein mit 17 Disulfidbindungen.
Anwendung
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, in RIA- und ELISA-Qualität wird wie folgt verwendet:
  • zum Blockieren von Gewebeschnitten der Plazenta bei der immunhistochemischen (IHC) Analyse
  • als Komponente von Krebs-Puffer für In-vitro-Experimente der Glucose-stimulierten Insulinsekretion (GSIS) und die Herstellung von Arzneimitteln/Palmitat
  • als Vehikelkontrolle zum Inkubieren von Vollblut von Mäusen zur Untersuchung der Plättchenaggregation in vivo
Biochem./physiol. Wirkung
Rinderserumalbumin (BSA), eine wichtige Komponente in Zellkulturmedien, kann Fettsäuren, Hormone und Arzneimittel transportieren. Es wird beim Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) gemeinhin als Blockierungsmittel verwendet.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jessica Suagee-Bedore et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(12) (2021-12-25)
Older horses and those prone to obesity may be at a higher risk for inflammation than younger and leaner counterparts. Previous research indicated a postprandial elevation in plasma concentrations of interleukin-1β (IL-1β), a pro-inflammatory cytokine, after consuming 1.2 g of
Katherine Paschalidou et al.
The Biochemical journal, 382(Pt 3), 1031-1038 (2004-07-06)
The development of renin inhibitors for the treatment of hypertension requires highly sensitive substrates to evaluate potency and to characterize the mechanism of tight-binding inhibitors. A series of intramolecularly quenched fluorogenic renin substrates, based on the N-terminal tetradecapeptide sequence of
Qi Da et al.
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994), 25(6), e12457-e12457 (2018-04-28)
Monitoring endogenous platelets during intravital microscopy often involves two approaches: fluorescently labeled antibodies or genetic models of platelet-specific fluorescent protein expression. Due to limited data available on platelet functional changes induced by these methods, we compared functional effects of these
Lucas A J Ahrens et al.
PloS one, 12(4), e0175095-e0175095 (2017-04-06)
Controlled release drug delivery systems are well established as oral and implantable dosage forms. However, the controlled release paradigm can also be used to present complex soluble signals responsible for cellular organization during development. Endochondral ossification (EO), the developmental process
Ernest T Parker et al.
Bio-protocol, 11(20), e4195-e4195 (2021-11-12)
Diffusion is a fundamental process in biological systems that governs the molecular collisions driving biochemical reactions and membrane and transport. Measurement of the diffusion coefficient and application of the Stokes-Einstein equation produces the hydrodynamic radius, which is a commonly used