Merck
1.19754
Supelco
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
buffer substance for chromatography LiChropur
Synonym(e):
Dikaliumhydrogenphosphat, sek. Kaliumphosphat, Kaliumphosphat dibasisch
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HK2O4P · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
EG-Index-Nummer:
231-834-5
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChIKey
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 9.2 - 9.4
Eigenabsorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0.01
Eigenabsorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0.03
Eigenabsorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0.11
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable