Merck
118415
Sigma-Aldrich
ADP-HPD, Dihydrat, Ammoniumsalz
≥95% (HPLC), lyophilized solid, PARG inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
ADP-HPD, Dihydrat, Ammoniumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23N6O12P2 · NH4 · 2H2O
Molekulargewicht:
595.39
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
ADP-HPD, Dihydrat, Ammoniumsalz, ADP-HPD, Dihydrate is an amino analog of ADP-ribose that acts as a highly potent, noncompetitive, and specific inhibitor of poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG; IC₅₀ = 120 nM).
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein Aminoanalogon von ADP-Ribose, das als hochwirksamer, nicht kompetitiver und spezifischer Inhibitor von Poly(ADP-ribose)glycohydrolase (PARG, IC50 = 120 nM) agiert. Es beeinträchtigt weder die Aktivität von Poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) noch von NAD-Arginin-mono(ADP-ribosyl)-transferase A, selbst bei einer 1-mM-Konzentration. Es dient auch als Inhibitor von NAD-Glycohydrolase aus Bungarus fasciatus-Gift in deutlich höheren Konzentrationen (IC50 = 260 µM). Hinweis: 1 Satz = 5 x 60 µg.
Ein Aminoanalogon von ADP-Ribose, das als hochwirksamer, nicht kompetitiver und spezifischer Inhibitor von Poly(ADP-ribose)glycohydrolase (PARG, IC50 = 120 nM) gegenüber ADP-Ribose (IC50 = 120 mM) agiert. Es hemmt auch NAD-Glycohydrolase aus Bungarus fasciatus-Gift in deutlich höheren Konzentrationen (IC50 = 260 µM). Es beeinträchtigt weder die Aktivität von Poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) noch von NAD-Arginin-mono(ADP-ribosyl)-transferase A, selbst bei einer 1-mM-Konzentration.
Hinweis: 1 Satz = 5 x 60 µg.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
PARG
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 120 nM gegen Poly(ADP-ribose)glycohydrolase (PARG)
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Woche haltbar.
Sonstige Hinweise
Vispe, S., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 9886.
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 389.
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 4332.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shiori Kuraoka et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 100153-100153 (2021-10-01)
Mass spectrometry-enabled ADP-ribosylation workflows are developing rapidly, providing researchers a variety of ADP-ribosylome enrichment strategies and mass spectrometric acquisition options. Despite the growth spurt in upstream technologies, systematic ADP-ribosyl (ADPr) peptide mass spectral annotation methods are lacking. HCD-dependent ADP-ribosylome studies