Wichtige Dokumente
1.18322
Supelco
Chloride Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonym(e):
Chloride Visual Test Kit Refills
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
chloride
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Wenn die Reagenzien des Aquaquant- bzw. des Microquant-Tests aufgebraucht sind, kann der Testsatz mit der entsprechenden Nachfüllpackung wieder aufgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von Aquaquant- und Microquant-Testsätzen erhältlich und machen diese damit zu einem besonders wirtschaftlichen System.
for 114753, 114401 MQuant®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3