1.17275
MAS-100 NT® Ex mit Filter
portable sampler for air monitoring in explosion hazard areas
Synonym(e):
mikrobiologische Luftüberwachungssysteme
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum hardware
Agentur
ISO 14698, ATEX
Leistungsmerkmale
portable
Hersteller/Markenname
MAS-100 NT® Ex
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with 90 mm Petri dishes
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der MAS-100 NT® Ex-Luftkeimsammler mit Filter wurde speziell zur Anwendung in explosionsgeschützten Bereichen entwickelt. Der MAS-100 NT® Ex entspricht der ATEX Richtlinie und kann in Zone 2, den Gasgruppen 11A,11B und 11C sowie den Temperaturklassen T1 bis T4 verwendet werden. Die MAS-100 NT® Ex-Luftkeimsammler mit Filter sind leistungsstarke, tragbare, batteriebetriebene Geräte, die auf dem Andersen-Impaktionsprinzip basieren. Diese kompakten, technisch ausgereiften Geräte sind die bevorzugte Wahl für Anwender, die höchste Qualität beim mikrobiologischen Luftmonitoring fordern. Eine vorausgewählte Luftmenge wird durch ein Sieb mit 300 Löchern angesaugt und trifft direkt auf die Agaroberfläche einer 90- bis 100-mm-Petrischale oder 55- bis 60-mm-Abklatschplatte auf. Mikroorganismen haften am Kulturmedium an, und nach einer angemessenen Inkubationszeit werden die Kolonien gezählt. Das System misst den Luftfluss und reguliert ihn auf eine konstante Rate von 100 Standardlitern/min. Ein Standardliter pro Minute (SLPM) wird einer spezifischen Umgebungstemperatur und einem Umgebungsdruck angepasst, so dass die Größe der Luftprobe ungeachtet der Umgebungsbedingungen immer gleich ist. Diese Systeme weisen mit ± 2,5 % die höchste Luftflussgenauigkeit auf, verglichen mit anderen Systemen, bei denen die Genauigkeit bis zu ± 10 % variieren kann. Der integrierte Durchflusssensor ermöglicht es dem Anwender, die Probenahmesiebe auszutauschen, ohne die Genauigkeit oder die Kalibrierung des Geräts zu beeinträchtigen. Das MAS-100 NT® Ex-System wird durch einen wiederaufladbaren Lithiumionen-Akku betrieben. Ein intelligentes Aufladeprogramm gewährleistet eine lange Batterielebensdauer auch ohne regelmäßiges Entladen. Wenn die Instrumente in Reinräumen verschiedener Klassen eingesetzt werden, besteht ein geringes Risiko, dass Partikel im Inneren eines Instruments übertragen werden können. In diesem Fall kann ein potenzieller Partikeltransfer von einem stärker in einen weniger stark kontaminierten Bereich verhindert werden, wenn der MAS-100 NT® Ex mit Filter am Auslass mit einem HEPA-H13-Partikelfilter ausgestattet ist. Die Filtrationsleistung von 99,95 % wurde unter ungünstigsten Bedingungen verifiziert. Der Filter hat außerdem keinen signifikanten Einfluss auf die Kalibrierung des Luftflusses und somit auch nicht auf den Wirkungsgrad der Luftkeimsammlung. Auch ein Filtertest, bei dem ein Jahr hohe Belastung in einer nicht kontrollierten Umgebung simuliert wurde, verringerte die Filtrationsleistung nicht und führte nicht zur Verstopfung des Filters. Es wird empfohlen, den Filter jährlich durch einen neuen HEPA-H13-Filter, 74 mm, für den MAS-100 NT®/MAS-100 NT® Ex mit Filter zu ersetzen.
Anwendung
Der MAS-100 NT® Ex-Luftkeimsammler mit Filter ist zur mikrobiologischen Überwachung der Umgebungsluft in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen. Luftkeimsammler werden verbreitet in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in Lebensmittel-, Getränke- und Umweltanwendungen eingesetzt.
Komponenten
Eine Einheit im Transportkoffer, Akku, Probenahmesieb mit 300 Löchern, Staubschutzdeckel, Ladegerät, USB-Kabel, 3-mm-Inbusschlüssel und USB-Stick mit der Dokumentation
Rechtliche Hinweise
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Luftprobennehmer
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör