Merck
1.16743
Dimethylsulfoxid
EMPLURA®
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-664-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506008
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
28300 mg/kg LD50, oral (Rat), 40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.001% Free acid (as CH3COOH), ≤0.2% Water
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
solubility
1000 g/L
density
1.10 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu hochreinen Qualitäten. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien und für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten angemessene Spezifikationen mit den wichtigsten Parametern.
Application
  • A simple and efficient synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from carbohydrates using acidic ionic liquid grafted on silica gel.: Diese Studie stellt eine neuartige Methode zur Synthese von 5-Hydroxymethylfurfural vor, bei der DMSO eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz und Selektivität der Reaktion unter milden Bedingungen spielt (Doan VTC et al., 2024).
  • Controlling Tin Halide Perovskite Oxidation Dynamics in Solution for Perovskite Optoelectronic Devices.: In dieser Arbeit wird die Rolle von DMSO bei der Steuerung von Oxidationsprozessen in Zinnhalogenid-Perowskiten, die für die Entwicklung stabiler und effizienter optoelektronischer Geräte von entscheidender Bedeutung sind, erörtert (Nazeeruddin MKK et al., 2024).
  • Preparation technology comparison and performance evaluation of different protein A affinity chromatographic materials.: Demonstriert die Wirksamkeit von DMSO bei der Optimierung der Herstellung und Leistung von chromatographischen Materialien, die bei der Proteinaufreinigung verwendet werden (Zhou LJ et al., 2024).
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: Hier wird eine neuartige Anwendung von DMSO bei der Entwicklung von Kupfer(I)-selektiven Liganden für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) hervorgehoben, wodurch Bildgebungstechniken in der medizinischen Diagnostik verbessert werden (Tada T et al., 2024).
Features and Benefits
Sättigungskonzentration in der Luft: 8,0 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 1,099–1,101
Brechungsindex (n 20/D): 1,478–1,479
Schmelzpunkt: ≥ 18,0 °C
Absorption: entspricht
Verwandte Substanzen (GC): entspricht
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Wasser: ≤ 0,2 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116743602504022536167794
116743921004022536905037
116743100004022536167787