Merck
1.16450
Sigma-Aldrich
AFB-Color-Färbekit
for the microscopic investigation of acid-fast bacteria (cold staining)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116130
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
IVD
for in vitro diagnostic use
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das AFB-Color Färbungskit für die mikroskopische Untersuchung von säurefesten Bakterien (AFB - acid-fast bacteria) (Kaltfärbung) ist eine gebrauchsfertige Lösung für die humanmedizinische Zelldiagnostik und dient dem Zweck der bakteriologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, z. B. Ausstriche von angereicherten Bakterienkulturen. Das AFB-Color Färbungsset basiert auf der Ziehl-Neelsen-Färbung für den Nachweis von säurefesten Bakterien. Dieses Set ist derart modifiziert, dass ein Erwärmen der Karbolfuchsin-Lösung überflüssig ist. Folglich wird die Freisetzung von potenziell gefährlichen Phenoldämpfen vermieden. Die Zellwand von säurefesten Bakterien hat einen hohen Anteil von Wachs und Lipiden, wodurch sie Farbstoffe nur sehr langsam absorbiert. Das wirksamste Färbungsverfahren ist die Heißfärbung nach Ziehl-Neelsen. In diesem Verfahren wird Karbolfuchsin-Lösung auf die Probe aufgetragen und erwärmt. Dieser Erwärmungsprozess beschleunigt die Rate, mit der der Fuchsinfarbstoff absorbiert wird und somit die Bildung des Mycolat-Fuchsin-Komplexes in der Zellwand. Das AFB-Color Kit stellt eine modifizierte AFB-Color Karbolfuchsin-Lösung bereit, die Erwärmen überflüssig macht (Kinyoun-Methode, Kaltfärbung). Sobald die säurefesten Bakterien den Fuchsinfarbstoff absorbiert haben, ist es nahezu unmöglich, sie wieder zu entfärben, selbst wenn sie intensiv mit einer Entfärbungslösung wie Salzsäure in Ethanol behandelt werden. Folglich werden säurefeste Bakterien für die Färbung als säure- und alkoholfest bezeichnet und werden bei der mikroskopischen Veranschaulichung rot gefärbt. Entsprechend werden alle nicht säurefesten Mikroorganismen mit einem geeigneten Farbstoff gegengefärbt.
Eine Vorbehandlung der Proben mit Sputofluol löst die Bakterien aus dem umgebenden zähflüssigen Sputum und Zellmaterial. Die Packung reicht für bis zu 250 Anwendungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Mykobakterien: rot
Hintergrund: grün
Rechtliche Hinweise
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3