Wichtige Dokumente
1.16177
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18-Sorbens für HPLC
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm),
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
21% Carbon loading
Parameter
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Schüttdichte
200‑400 kg/m3
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
LiChrospher® RP-18 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen.
Anwendung
  • Fast Determination of a Novel Iron Chelate Prototype Used as a Fertilizer by Liquid Chromatography Coupled to a Diode Array Detector: In dieser Studie wird die Verwendung von LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) für die schnelle Analyse eines neuen Eisenchelat-Düngemittels untersucht und dessen Effektivität in landwirtschaftlichen Anwendungen demonstriert (Valverde et al., 2021).
  • Application of Chemometric Approach for Development and Validation of High-Performance Liquid Chromatography Method for Estimation of Ropinirole Hydrochloride: In dieser Forschungsarbeit wird LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) zur Quantifizierung von Ropinirol in pharmazeutischen Formulierungen verwendet und es werden seine Präzision und Robustheit demonstriert (Fatima et al., 2019).
  • Quantification of Alprenolol and Propranolol in Human Plasma Using a Two-Dimensional Liquid Chromatography (2D-LC): In dieser Arbeit wird die Anwendung von LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) im klinischen Setting zur Analyse von Betablockern im Plasma unter Verweis seiner Einsatzmöglichkeiten in der Pharmakokinetik beschrieben (Gonçalves et al., 2017).
  • Ultrasound-Assisted Surfactant-Enhanced Emulsification Micro-Extraction Followed by HPLC for Determination of Preservatives in Water, Beverages, and Personal Care Products: In dieser Studie wird Verwendung von LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) für Umwelt- und Qualitätskontrollanalysen beleuchtet und es wird seine Vielseitigkeit in verschiedenen Matrizes aufgezeigt (Jan-E et al., 2017).
  • Development and Validation of Stability-Indicating HPLC Method for Determination of Cefpirome Sulfate: Im Mittelpunkt dieser Forschung steht die Stabilitätsprüfung von Cefpirom unter Verwendung von LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm), wobei seine Zuverlässigkeit in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle hervorgehoben wird (Zalewski et al., 2014).
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Druck: ≤ 35 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 60000
Stabilitätstest (Leistung): entspricht
Trennfaktor (Acetophenon/Phenol, Selektivitätstest): 2,05–2,25
Trennfaktor (Acetophenon/Zimtsäure, Selektivitätstest): 1,24–1,37
k′-Wert (Toluol): 13,0–18,0
Rechtliche Hinweise
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable