Wichtige Dokumente
1.15228
Millipore
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
pKa (20 °C)7.15, ≥99% (alkalimetric)
Synonym(e):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, BES
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
EG-Index-Nummer:
233-465-5
NACRES:
NA.05
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (alkalimetric)
Form
solid
pKa (20 °C)
7.15
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChIKey
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
buffer substance BES
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
UV-Eigenabsorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, Wasser): ≤ 0.05
Chlorid (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.0005 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0.5 %
Zwitterionischer Puffer, pKa bei 20 °C: 7.15
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable