1.15161
Histosec™ Pastillen (ohne DMSO)
solidification point 56-58°C, embedding agent for histology
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
IVD
for in vitro diagnostic use
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C
Übergangstemp.
flash point >100 °C
Schüttdichte
400 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Histosec™ Pastillen (ohne DMSO) – Erstarrungspunkt 56–58 °C, Einbettungsmittel für die Histologie ist ein gebrauchsfertiges Einbettungsmedium für histologische Proben menschlichen Ursprungs. Sie bestehen aus Paraffin, das mit Polymeren angereichert ist, und sind auch mit DMSO (Dimethylsulfoxid) erhältlich (Histosec™ Pastillen (Produktnummer 1.11609)). DMSO erhöht die Penetrationsrate von Paraffin und sorgt für eine bessere Erhaltung von Gewebestrukturen. Sein Schmelzbereich liegt zwischen 56–58 °C.In diesem Bereich kann jede Probe unabhängig vom verwendeten Verfahren ohne Angst vor Schäden verarbeitet werden. In den meisten klinischen Laboren wird die Paraffinisierung mit einem automatisierten Einbettungssystem und direkt nach der histologischen Verarbeitung durchgeführt. Die Histosec™ Pastillen (ohne DMSO) sind in Intermedia Xylol (isometrisches Gemisch) (Produktnummer 1.08298) oder Xylolersatz wie Neo-Clear™ (Produktnummer 1.09843) gut löslich.
Das Paraffin ist ein IVD-registriertes Produkt und CE-zertifiziert, wodurch es für klinische Diagnosezwecke verwendet werden kann. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Das Paraffin ist ein IVD-registriertes Produkt und CE-zertifiziert, wodurch es für klinische Diagnosezwecke verwendet werden kann. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Rechtliche Hinweise
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C