Merck
1.14724
Supelco
Empty cells, photometric
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
NB.11
product name
Leerküvetten 16 mm,
Materialien
optical glass vial
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
mit Schraubkappen Spectroquant®
Anwendung
Die leeren Küvetten eignen sich zur Verwendung mit Fotometern wie Spectroquant® Prove, Spektrofotometer 100, 300, 600, Spectroquant ®Move 100 und Spectroquant® Nova 60A, die eine Halterung für 16-mm-Küvetten aufweisen. Die leeren Küvetten sind mit Schraubkappen versehen.
Hinweis zur Analyse
Inhalt: vollständig
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany