1.14441
Chromate Test Kit, colorimetric
0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Chromate Test, colorimetric, 0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO42-), for use with MCOLORTEST®
spezifische(r) Analyt(en)
chromate
Qualitätsniveau
Messbereich
0.10-1.6 mg/L (Cr)
0.22-3.6 mg/L (CrO42-)
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3