Merck
1.14417
Supelco
Cyanide Test Kit, colorimetric
0.002-0.030 mg/L (CN⁻), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Cyanid
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Cyanid-Test, colorimetric, 0.002-0.030 mg/L (CN-), for use with MCOLORTEST®
spezifische(r) Analyt(en)
cyanide
Qualitätsniveau
Messbereich
0.002-0.030 mg/L (CN-)
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Der MQuant®-Cyanidtest (vormals MColortest®) misst Cyanidionen in:
  • Grundwasser und Oberflächenwasser
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Nutzwasser
  • Abwasser und Sickerwasser
  • Galvanisierungswasser
  • Lebensmittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Methode
Cyanid-Ionen reagieren mit einem Chlorierungsmittel und bilden Chlorcyan, das wiederum mit 1,3-Dimethylbarbitursäure in Gegenwart von Pyridin reagiert, wodurch ein violetter Farbstoff gebildet wird (König-Reaktion). Die Cyanidkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbkarte gemessen werden.
Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18457, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Verfahren: kolorimetrisch mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Teströhrchen 0,002 - 0,004 - 0,007 - 0,010 - 0,013 - 0,016 - 0,020 - 0,025 - 0,030 mg/l CN MQuant®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2