Merck
1.12523
Millipore
Lactalbumin for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, Prime, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Lactalbumin-Hydrolysat, enzymatischer Aufschluss von Lactalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
270-615-9
NACRES:
NA.74
Produktbezeichnung
Lactalbumin-Hydrolysat, enzymatically hydrolyzed, suitable for microbiology
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 5 kg
Lagerbedingungen
protect from light (Store dry and tightly closed)
pH-Wert
6.5-7.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Löslichkeit
440 g/L
Schüttdichte
450 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Lactalbumin-Hydrolysat ist der pankreatisch hydrolysierte Proteinanteil der Milchmolke. Es ist ein Gemisch aus Peptiden, Aminosäuren wie Tryptophan und Kohlenhydraten und hat einen hohen Nährwert.
Anwendung
Lactalbumin-Hydrolysat eignet sich für die Herstellung von Impfstoffen und Fermentationen sowie von Zellkulturmedien für Bakterien-, Insekten-, Säugetier- und Viren-Kulturen.
Hinweis zur Analyse
Proteingehalt (ex N, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 80 %
pH-Wert (2 %; Wasser): 6,5–7,5 %
Aminostickstoff (als N): 5–6 %
Phosphorverbindungen (als P): ≤ 1,5 %
Ca (Calcium): ≤ 0,2 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,1 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,003 %
Tryptophan (TLC): 1–3 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 15 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 7 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable