1.12518
Florisil® (0,150–0,250 mm)
for column chromatography
Synonym(e):
Florisil® (0,150–0,250 mm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
pH-Wert
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChIKey
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
pH-Wert: 9,0–10,0
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable