Merck
1.10707
Millipore
KF streptococcus agar (base)
for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
powder (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.2 (35 °C, 72 g/L in H2O, after autoclaving)
Schüttdichte
540 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Streptococcus spp.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): violett
Erstarrungsverhalten (2 Std., 45 °C): flüssig
pH-Wert (25 °C): 7.0 - 7.4
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): gut bis sehr gut
Wachstum (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): kein bis mäßig
Wachstum (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): kein bis mäßig
Wachstum (Lactobacillus plantarum ATCC 8014): kein bis mäßig
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): kein
Wachstum (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): kein
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): kein
Rote Kolonien (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Rote Kolonien (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): +
Rote Kolonien (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): +(schwach)
Rote Kolonien (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): -
Rote Kolonien (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): -
Rote Kolonien (Lactobacillus plantarum ATCC 8014): -
Farbumschlag nach gelb (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Farbumschlag nach gelb (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): +
Farbumschlag nach gelb (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): +
Farbumschlag nach gelb (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): -
Farbumschlag nach gelb (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): -
Farbumschlag nach gelb (Lactobacillus plantarum ATCC 8014): -
Bebrütung: 48 Std.; 35 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3