Merck
1.10648
Supelco
Carbonate Hardness Test Strips, colorimetric
water hardness 4-24 °d, MQuant®
Synonym(e):
Carbonate Hardness chemical test strips
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Carbonate Hardness Test, colorimetric, water hardness 4-24 °d, MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
carbonate, hydrogen carbonate
water hardness measuring range
4-24 °d
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Method: Colorimetric, with test strips, 4 - 8 - 12 - 16 - 24°d, MQuant®
The MQuant® Carbonate hardness test strips are suitable for a rapid determination of carbonate hardness. Carbonate hardness (“temporary hardness”, alkalinity) is that proportion of hardness ions for which there is an equivalent amount of anions of carbonic acid (hydrogen carbonate and carbonate). As an alternative to testing for carbonate hardness with a test strip, one can also use a titration method. By using MQuant® titration tests (e.g. 111103) lower concentrations can be measured with finer graduation.
Verlinkung
Der Test eignet sich zur schnellen Bestimmung der Carbonathärte. Die Carbonathärte ist Teil der Gesamthärte von Wasser und entspricht dem Anteil der Erdalkaliionen, der den im Wasser gelösten Hydrogencarbonat- und Carbonationen bzw. dem gebundenen Anteil der gelösten Kohlensäure äquivalent ist.
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1