Fortfahren mit
1.10047
Total hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Synonym(e):
Water Hardness Chemical Test Strips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Total hardness Test, colorimetric, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
specific analyte(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
5-25 °d, 6-31 °e, 9-45 °f
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: colorimetric with test strips (individually sealed) >5 - >10 - >15 - >20 - >25°d >6 - >13 - >19 - >25 - >31°e >9 - >18 - >27 - >36 - >45°f MQuant®
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Total hardness Test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)