Merck
1.10019
Supelco
Sulfate Test Strips, colorimetric
200-1600 mg/L (SO₄²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonym(e):
Chemische Sulfat-Teststreifen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Produktbezeichnung
Sulfat-Test, colorimetric, 200-1600 mg/L (SO42-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
sulfate
Messbereich
200-1600 mg/L (SO42-)
Kompatibilität
for use with MQuant® StripScan App
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen, 200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 mg/l (SO42-), MQuant®
Die MQuant® Sulfat-Teststreifen können zur schnellen Einschätzung des Sulfationengehalts in Trink- und Industriewasser sowie in dem von Galvanisierbetrieben oder Lederwarenherstellern abgegebenen Abwasser verwendet werden. Sulfationen reagieren mit einem roten Thorin-Barium-Komplex. Bei dem Prozess wird gelbes Thorin freigesetzt. Die Sulfatkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den roten Reihen einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Sulfatkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie ein Spectroquant® Sulfat-Test angewandt wird.
Verlinkung
Ersetzt: 10019-1; 10019
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1