Wichtige Dokumente
1.09900
Supelco
Ammoniumthiocyanat-Lösung
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
Synonym(e):
Ammonium sulfocyanide
About This Item
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ammoniumthiocyanat-Lösung, for 1000 ml, c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
4.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • 3D-Druck eines Polycaprolacton/β-Tricalciumphosphat/Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Verbundwerkstoffs: Es wurde auf seine physikalischen Eigenschaften und Biokompatibilität hin untersucht und bietet potenzielle Verbesserungen bei 3D-Druckanwendungen für das Tissue Engineering (Wang et al., 2024).
  • Core Decompression mit β-Tricalciumphosphat-Implantaten und thrombozytenreichem Plasma: Wird zur Behandlung von avaskulärer Nekrose des Hüftkopfes eingesetzt und zeigt verbesserte klinische Ergebnisse, indem es die Knochenregeneration und Vaskularisierung fördert (Lyu et al., 2023).
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable