Wichtige Dokumente
1.09879
Supelco
Pufferkonzentrat für Pufferlösung nach WEISE
for 1000 ml of solution (phosphate), pH 7.20 Titrisol®
Synonym(e):
Weise-Pufferlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12161706
NACRES:
NA.25
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to DIN 19266
Produktlinie
Titrisol®
pH-Wert
7.20 (20 °C in H2O)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das Titrisol® Referenzpufferkonzentrat für eine Pufferlösung gemäß WEISE [für 1000 mL der Lösung (Phosphat), pH = 7,20] wird im gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor mit einer kombinierten Glaselektrode und 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegen ein zertifiziertes Primärstandard-Referenzmaterial gemäß DIN 19266 analysiert.
Das Titrisol® Referenzpufferkonzentrat lässt sich einfach anwenden und weist eine optimale Präzision für die Routinekalibrierung und Überwachung von pH-Geräten auf. Zur Herstellung der gebrauchsfertigen pH-Pufferlösung einfach das Titrisol® Pufferkonzentrat verdünnen.
Anwendung
  • Analyse des Anthocyangehalts: Eine Studie hob den Einfluss der molaren Absorption auf den Anthocyangehalt von Lebensmitteln hervor und verwendete Petunidin-3-glucosidchlorid als Standard in Analysemethoden für eine genaue Quantifizierung in verschiedenen Lebensmittelmatrizes. Diese Anwendung ist für die Lebensmittelchemie und Polyphenolbiochemie von entscheidender Bedeutung (Chandra Singh et al., 2022).
  • Fähigkeit zum Abfangen von Sauerstoffradikalen (Oxygen Radical Absorbance Capacity, ORAC) in Getreide: Bei dieser Forschungsarbeit zur Anthocyanzusammensetzung und ORAC von Getreide wurde Petunidin-3-glucosidchlorid verwendet, um seine antioxidativen Eigenschaften in violetter, schwarzer und gewöhnlicher Gerste zu untersuchen, was Studien zur Pflanzenpigmentanalyse und den gesundheitlichen Auswirkungen von Flavonoidverbindungen unterstützt (Bellido and Beta, 2009).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Rückführbar auf Primärstandard-Referenzmaterialien von NIST und PTB
  • In Analytischer-Standard-Qualität
  • Unsicherheitsdaten und Rückführbarkeit werden in einem umfassenden und chargenspezifischen Analysezertifikat dokumentiert.
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (20 °C): 7,20 +/- 0,05
Gemessen nach der Verdünnung auf 1 l bei 20 °C.
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable