1.09711
Hydrazine Test, photometric
photometric, 0.005-2.00 mg/L (N2H4), Spectroquant®
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hydrazin-Test, photometric, 0.005-2.00 mg/L (N2H4), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 tests
spezifische(r) Analyt(en)
hydrazine
Messbereich
0.005-2.00 mg/L (N2H4)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (4-(Dimethylamino)-benzaldehyde)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die Methode ist analog zu DIN 38413-1.
Dieser Spectroquant® Hydrazin-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Hydrazingehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In sauren Lösungen reagiert Hydrazin mit 4-(Dimethylamino)benzaldehyd zu einer gelben Verbindung, die photometrisch nachgewiesen werden kann.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß dem im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Anwendung
- New 1,8-naphthalimide-based colorimetric fluorescent probe for specific detection of hydrazine and its multi-functional applications: Diese Publikation bezieht sich direkt auf Hydrazin-Tests und beschreibt die Entwicklung einer spezifischen Sonde für den Hydrazin-Nachweis. Die Studie zeigt die entscheidende Rolle von Hydrazin-Testsätzen bei der sicheren Handhabung und genauen Überwachung von Hydrazin-Konzentrationen in verschiedenen Industrie- und Forschungsanwendungen (Lu et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable