Merck
1.09063
Salzsäurelösung
2 M (2 N), Titripur®
Synonym(e):
Salzsäure -Lösung, Chlorwasserstoff-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salzsäurelösung, c(HCl) = 2 mol/l (2 N), Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
2 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: In dieser Studie wird ein neuartiger Ansatz untersucht, bei dem eine Chlorwasserstofflösung im Syntheseprozess zum Zweck der Aufwertung von Abfallstoffen verwendet wird. Der Artikel zeigt eine chemische Strategie, die die Ressourcenrückgewinnung verbessert und erheblich zur Abfallminimierung in industriellen Praktiken beiträgt (Morgovan et al., 2024).
  • Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas: In dieser Studie werden Chlorwasserstoffsäurelösungen bei der Entwicklung eines neuen, kostengünstigen kontaktlosen Leitfähigkeitssensors verwendet. Dieser Sensor beruht auf einem einfachen papierbasierten System für die In-situ-Überwachung von Gasen und stellt damit ein wichtiges Werkzeug für die Umweltüberwachung und -analyse dar (Nacapricha et al., 2020).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 1,990–2,010 mol/L
Messunsicherheit ± 0,006 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Other Notes
Ersetzt: HX0603F-6; HX0603F
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109063100304054839999796
109063902604022536676647
109063100004022536110257