1.07746
Silikonfett
Synonym(e):
Silikonschmiermittel
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
>400 °C
Übergangstemp.
flash point >300 °C
Dichte
1 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
Anwendung
- Effect of silicone grease on diffusion of fluoride.: Diese von Taves DR durchgeführte und in *Analytical Chemistry* veröffentlichte Studie untersucht die Auswirkungen von Silikonfett auf den Diffusionsprozess von Fluoridionen. Die Forschungsarbeit zeigt, wie sich Silikonfett auf die analytischen Messungen auswirkt, und bietet Einblicke in die Verbesserung der Genauigkeit des Fluoridnachweises in verschiedenen chemischen Analysen (Taves, 1968).
Hinweis zur Analyse
Löslichkeit: entspricht
Ruhepenetration: ca. 240–260 mpr
Ruhepenetration: ca. 240–260 mpr
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
572.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 300 °C