Wichtige Dokumente
1.07673
Millipore
Silane A 174
adhesion promoter
Synonym(e):
Silane A 174, Polyfix® 100, Methacryloxypropyl trimethoxysilane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O5Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
219-785-8
NACRES:
NC.01
Dampfdruck
0.023 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
<-20 °C
Übergangstemp.
flash point 108 °C
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
InChIKey
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Silane A 174 may be used:
  • as a silane coupling agent to treat cellulose nanocrystals (CNCs)
  • as an adhesion layer/promoter prior to deposition of Parylene C for magnetic microelectromechanical systems (MEMS) fabrication
  • to bind the polyacrylamide gels to the glass plate for silver staining
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC): ≥ 97 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0.01 %
Rechtliche Hinweise
POLYFIX is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup