1.07593
Resorcinol
GR for analysis
Synonym(e):
1,3-Dihydroxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
605 °C
Wirksamkeit
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4 % (v/v)
pH-Wert
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
109-111 °C
Übergangstemp.
flash point 127 °C
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
1.28 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600‑700 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChIKey
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 109.0 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 111.0 °C
Chlorid (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.0005 %
Brenzcatechin: entspricht
Phenol: ≤ 0.01 %
Sulfatasche: ≤ 0.02 %
Trocknungsverlust: ≤ 1.0 %
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1-3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limit gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup