Wichtige Dokumente
1.07238
Supelco
Phenolphthalein solution
pH indicator solution, 0.375% in Methanol
About This Item
UNSPSC-Code:
12171502
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Phenolphthaleinlösung 0,375 % in Methanol,
Agentur
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Qualitätsniveau
Form
liquid
Expl.-Gr.
5.5-36.5 % (v/v)
Übergangstemp.
flash point 11 °C
Dichte
0.80 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)