Merck
1.06639
Supelco
Natriumsulfat
anhydrous granulated for organic trace analysis EMSURE®
About This Item
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-820-9
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
Löslichkeit:
200 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verlust
≤ 0.5% loss on drying, 130 °C
pH-Wert
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Löslichkeit
200 g/L
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
1400‑1600 kg/m3
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Aussehen: kleine Kristalle
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust (130 °C): ≤ 0,5 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable