Alle Fotos(1)
Key Documents
1.06310
Supelco
Dinatriumtetraborat
for analysis (ca. 85% Na₂B₄O₇)
Synonym(e):
Dinatriumtetraborat, Borax
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B4Na2O7 · nH2O (n=1.5-2)
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
215-540-4
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
20-°C ( 68 °F)
Qualitätsniveau
Assay
≥85.0% (acidimetric)
Form
solid
pH-Wert
9-10 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1575 °C/1013 hPa (anhydrous)
mp (Schmelzpunkt)
742 °C (anhydrous)
Löslichkeit
water: Ca. 25  g/L at 20 °C (68 °F)
Dichte
2.35 g/cm3 at 26 °C
Schüttdichte
680 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
  • Micellar electrokinetic chromatography for separation of a mixture of coptis alkaloids, scute flavonoids, and rhubarb anthraquinones and bianthrones.: Diese Studie von Chang und Sun untersucht die Verwendung der mizellaren elektrokinetischen Chromatographie (MEKC) zur Trennung komplexer Mischungen bioaktiver Verbindungen. Die Forschung unterstreicht die Effektivität von Dinatriumtetraborat bei der Optimierung des Trennungsprozesses und zeigt dessen Nutzen in der analytischen Chemie zur präzisen Analyse natürlicher Produkte (Chang et al., 2006).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 85,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,01 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)