Wichtige Dokumente
1.05568
Supelco
TLC aluminum sheets, Kieselguhr F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonym(e):
Kieselguhr Coated TLC Plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Aluminium sheets 20 x 20 cm
Precoated Kieselguhr or mixed Silica gel/Kieselguhr plates are only of small importance nowadays. Kieselguhr layers are used like cellulose layers for the TLC separation of polar and moderately polar substances. Polyamide, on the other hand , is used for the separation of flavonoids and other phenolic substances.
Verlinkung
Replaces: 5568-7; 5568
Hinweis zur Analyse
Schichtdicke: 170 - 220 µm
Dickenschwankung: ≤ 30 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Aminosäuretest
hRf-Werte
- β-Alanin, Schnelltest:
25 - 30
- L-Alanin, Aminosäuretest: 45 - 55
- DL-Valin, Aminosäuretest: 75 - 85
- L-Leucin, Aminosäuretest: 85 - 95
Typischer Wert, gemessen an einer Folie
Eluent: n- Propanol, Wasser (80/20 v/v)