Merck
1.05403
Millipore
GranuCult® Prime EE MOSSEL-Bouillon (nach. harm. EP/USP/JP)
according to EP, according to USP, according to JP, suitable for microbiology
Synonym(e):
Enterobakterien-Anreicherungsbouillon – Mossel, Enterobakterien-Anreicherungsbouillon Mossel (Enterobacteria Enrichment; EE), E.E. Bouillon, Enterobakterien-Anreicherungsbouillon nach. Mossel, Gepufferte Glucose-Brillantgrün-Galle-Bouillon, Mossel-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Agentur
according to EP
according to JP
according to USP
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Lagerbedingungen
dry media (Keep tightly closed)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Farbe
green
pH-Bereich
7.0-7.4 (25 °C)
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Staphylococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
GranuCult® Prime Enterobakterien-Anreicherungsbouillon nach Mossel ist für die selektive Anreicherung von Galle-toleranten, gramnegativen Bakterien aus nicht-sterilen pharmazeutischen Produkten bestimmt. D (+) Glucose fördert das Wachstum aller Lactose-positiven und -negativen Enterobakterien. Die unerwünschte begleitende Bakterienflora wird durch Brillantgrün und Ochsengalle vollständig gehemmt. Die hohe Pufferkapazität des Kulturmediums verhindert, dass die gebildete Säure die Kultur abtötet.
Anwendung
GranuCult® Prime Enterobakterien-Anreicherungsbouillon nach Mossel ist für die Sterilitätsprüfung von Substanzen, Zubereitungen und Produkten sowie als Voranreicherungsbouillon zum Testen der spezifizierten Mikroorganismen oder zur Bestimmung der Gesamtzahl lebensfähiger Keime mit dem MPN-Verfahren in nicht sterilen pharmazeutischen Produkten geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): grün
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Typische Zusammensetzung (g/Liter): Pepton aus Gelatine 10,0; D(+)-Glucose 5,0; Ochsengalle getrocknet 20,0; Brillantgrün 0,015; di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat 8,0; Kaliumdihydrogenphosphat 2,0;
Wachstumsprüfung gemäß der harmonisierten Methode der EP, USP und JP.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 100
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): kein Wachstum
Inkubation: 24 Std. bei 30-35 °C; S. aureus 48 Std.
Die obigen Informationen sind aktuell zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können ohne Vorankündigung geändert werden (ausgenommen sind Kunden, die einen Änderungskontrollvertrag mit unserem Unternehmen abgeschlossen haben). Die Informationen/Formate können jederzeit und derartig modifiziert werden, wenn unternehmensinterne Belange oder Standardregelwerke dies vorsehen.
Sonstige Hinweise
  • Die hergestellte Bouillon ist klar und grün
  • . Der pH-Wert liegt bei 25 °C im Bereich von 7,0 bis 7,4.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3