Wichtige Dokumente
1.04302
Sigma-Aldrich
Hämatoxylin krist. (C.I. 75290)
for microscopy
Synonym(e):
Hämatoxylin krist. (C.I. 75290)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
208-237-3
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
visual transition interval
5.0-7.2, yellow to violet
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
Schüttdichte
500 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m1/s1
InChIKey
WZUVPPKBWHMQCE-CJNGLKHVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hämatoxylin-Kristalle sind ein Farbstoff für die spezifische Färbung von DNA in den Zellkernen. Er wird in der Zytologie und Histologie verwendet. Die Kerne färben sich blau bzw. dunkelviolett bis schwarz. Hämatoxyline werden mit dreiwertigen positiv geladenen Metallsalzen gemischt und bauen die sogenannten Hämatoxylin-Seen auf, die für die selektive Färbung von Zellkernen (DNA) verwendet werden.
Dies ist ein IVD-registriertes und CE-zertifiziertes Produkt und kann daher für klinische Diagnosezwecke eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Anna-Lena Ruppert et al.
Journal of molecular histology, 51(4), 421-435 (2020-07-04)
Tuft cells are a rare population of chemosensory cells at the mucosal surface epithelia of hollow organs. Their name-giving morphological feature is an apical tuft of stiff microvilli. Accordingly, the actin-binding protein, villin, was identified as one of the first