1.03887
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
Fluorescence indicator Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fluorescein sodium (C.I. 45350), indicator Reag. Ph Eur
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verlust
≤10% loss on drying, 110°C
Farbe
red-brown
pH-Wert
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Löslichkeit
500 g/L
Schüttdichte
600 kg/m3
λmax
490-492 nm (buffer pH 8.0)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH 8.0): 490 - 492 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; Puffer pH 8.0; berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 1850
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 10 %
Eignung als Indikator (Adsorptionsindikator für die Argentometrie): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup