1.01306
Naphthol green B (C.I. 10020)
pH indicator
Synonym(e):
1-Nitroso-2-naphthol-6-sulfonsäure-Eisen-Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Naphthol green B (C.I. 10020), indicator
Qualitätsniveau
Form
solid
Verlust
≤10% loss on drying, 105°C
pH-Wert
9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
160 g/L
Schüttdichte
620 kg/m3
λmax
710-720 nm in water
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Fe](Oc5c(c6c(cc(cc6)[S](=O)(=O)[O-])cc5)N=O)(Oc3c(c4c(cc(cc4)[S](=O)(=O)[O-])cc3)N=O)Oc1c(c2c(cc(cc2)[S](=O)(=O)[O-])cc1)N=O.[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChIKey
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Absorptionsmaximum λmax. (Wasser): 710 - 720 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.05g/l; Wasser; ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 100
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 10 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable