Merck
1.01298
Millipore
Readycult® Coliforme 100
acc. to US EPA, Rapid E. coli/Coliform test for drinking water
Synonym(e):
Coliform-Schnelltest
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
Agentur
EPA (Approved as alternative method)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Form
granular
Hersteller/Markenname
ReadyCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O)
Löslichkeit
17 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
coliforms
Allgemeine Beschreibung
Coliforms 100 ist ein chromogenes Medium, das einfach lesbare, eindeutig positive Ergebnisse liefert. Es verfügt über Peptone von hoher Nährstoffqualität sowie einen integrierten Phosphatpuffer, der ein schnelles Wachstum von coliformen Bakterien gewährleistet, während Laurylsulfat die begleitende (insbesondere die grampositive) Flora weitgehend hemmt. Die chromogenen (von coliformen Bakterien gespalteten) Substrate X-GAL und das fluorogene (für E. coli hochspezifische) Substrat MUG ermöglichen den gleichzeitigen Nachweis von gesamtcoliformen Bakterien und E. coli. Die Anwesenheit von gesamtcoliformen Bakterien ist durch eine blaugrüne Färbung der Bouillon, die Anwesenheit von E. coli durch eine blaue Fluoreszenz unter UV-Licht gekennzeichnet. Die optionale 30-Sekunden-Indolreaktion unterstützt die korrekte Bestätigung der Anwesenheit von E. coli. ReadyCult® Tests sind praktisch, schnell und wirtschaftlich.
Anwendung
Coliforms 100 ist ein E. coli/Coliform-Schnelltest für Trinkwasser. Hierbei handelt es sich um eine selektive Anreicherungsbouillon, die im Rahmen der bakteriologischen Analyse von Wasser für den gleichzeitigen Nachweis der An- und Abwesenheit von gesamtcoliformen Bakterien und E. coli verwendet wird.
Verlinkung
Ersetzt: 1012980002
Hinweis zur Analyse
Aussehen
 – Klarheit:
klar
 – Farbe: gelblich
pH-Wert (25 °C): 6,6–7,0
Inokulum auf Referenzmedium
 – Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
10–100
 – Citrobacter freundii ATCC 8090: 10–100
 – Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: 10–100
 – Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): 10–100
 – Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): ≥ 1000
Wachstum
 – Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
 – Citrobacter freundii ATCC 8090: +
 – Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
 – Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): +
Farbwechsel zu blau-grün
 – Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
 – Citrobacter freundii ATCC 8090: +
 – Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
 – Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
 – Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Fluoreszenz
 – Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
 – Citrobacter freundii ATCC 8090: -
 – Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
 – Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
 – Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Indolbildung
 – Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
 – Citrobacter freundii ATCC 8090: -
 – Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
 – Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
Inkubation: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Rechtliche Hinweise
READYCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2